Tisk…
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321322-1G OR321322-5G
APOSOR321322-1GEA 1410 CZK
APOSOR321322-1G APOSOR321322-5G
2-Bromo-3-methylpyrazine 97%
2-Bromo-3-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod varu: 194,8 °C/760mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08705769
CAS číslo: 120984-76-1