Tisk…
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 3540 CZK
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03906373
CAS číslo: 10102-94-0