Tisk…
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321302-1G OR321302-100MG OR321302-250MG
APOSOR321302-1GEA 8270 CZK
APOSOR321302-1G APOSOR321302-100MG APOSOR321302-250MG
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
(S)-1-Boc-3-propylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07772106
CAS číslo: 928025-58-5