(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G
OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA
2030
CZK
APOSOR321301-1G
APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07772107 CAS číslo: 928025-57-4 |