Tisk…
12-Bromolauric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 12-Bromododecylic acid, 12-Bromododecanoic acid
OR3213-1G OR3213-25G OR3213-5G
APOSOR3213-1GEA 1820 CZK
APOSOR3213-1G APOSOR3213-25G APOSOR3213-5G
12-Bromolauric acid 97%
12-Bromolauric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
MW: 279,22 g/mol
Bod tání: 52…55 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002738
CAS číslo: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4