Tisk…
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-3-propyl-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-3,5(13),6,8-tetraen-2-one
OR32126-1G OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA 5130 CZK
APOSOR32126-1G APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Vzorec: C₁₅H₁₇NO₂
MW: 243,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791142
CAS číslo: 57625-51-1