Tisk…
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32118-1G OR32118-5G
APOSOR32118-1GEA 9560 CZK
APOSOR32118-1G APOSOR32118-5G
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001222
CAS číslo: 385383-48-2