Tisk…
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32117-1G OR32117-5G
APOSOR32117-1GEA 9560 CZK
APOSOR32117-1G APOSOR32117-5G
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001221
CAS číslo: 385383-46-0