tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR32113-1G
OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA
4570
CZK
APOSOR32113-1G
APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₂₁NO₄ MW: 255,32 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100196 CAS číslo: 301226-27-7 |