7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32111-1G
OR32111-5G
APOSOR32111-1GEA
0
CZK
APOSOR32111-1G
APOSOR32111-5G
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060516 CAS číslo: 4790-79-8 |