Tisk…
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32105-1G OR32105-5G
APOSOR32105-1GEA 5130 CZK
APOSOR32105-1G APOSOR32105-5G
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 95%
(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082027
CAS číslo: 6642-34-8