3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR321003-25G
OR321003-5G
APOSOR321003-25GEA
6390
CZK
APOSOR321003-25G
APOSOR321003-5G
3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861398 CAS číslo: 38493-59-3 |