Tisk…
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 622 CZK
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Bod tání: 56…60 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778512
CAS číslo: 249647-24-3