Tisk…
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32099-1G OR32099-5G
APOSOR32099-1GEA 9560 CZK
APOSOR32099-1G APOSOR32099-5G
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Vzorec: C₁₄H₁₆N₄O
MW: 256,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03152811
CAS číslo: 58668-41-0