Tisk…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 7670 CZK
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Vzorec: C₉H₁₄ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568175
CAS číslo: 341967-70-2