Tisk…
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32088-1G OR32088-5G
APOSOR32088-1GEA 7670 CZK
APOSOR32088-1G APOSOR32088-5G
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01443822
CAS číslo: 57053-18-6