Tisk…
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32087-1G OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA 6950 CZK
APOSOR32087-1G APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935974
CAS číslo: 24755-82-6