Tisk…
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32086-1G OR32086-5G
APOSOR32086-1GEA 7670 CZK
APOSOR32086-1G APOSOR32086-5G
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂S
MW: 222,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056601
CAS číslo: 189501-33-5