3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32082-1G
OR32082-25G
OR32082-5G
APOSOR32082-1GEA
5130
CZK
APOSOR32082-1G
APOSOR32082-25G
APOSOR32082-5G
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Vzorec:
C₁₃H₁₉ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00793368 CAS číslo: 341966-00-5 |