5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Acetyl-2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile
OR32063-1G
OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA
8700
CZK
APOSOR32063-1G
APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O MW: 194.62 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01315263 CAS číslo: 121348-15-0 |