Tisk…
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 4800 CZK
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂S
Bod tání: 248…254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064909
CAS číslo: 855267-50-4