Tisk…
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32051-1G OR32051-5G
APOSOR32051-1GEA 15310 CZK
APOSOR32051-1G APOSOR32051-5G
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one
Vzorec: C₁₁H₁₀BrN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056599
CAS číslo: 139047-54-4