Tisk…
5-Chloropicolinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 1740 CZK
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
5-Chloropicolinic acid 98%
5-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod tání: 166…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114192
CAS číslo: 86873-60-1