Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32047-1G OR32047-25G OR32047-5G
APOSOR32047-1GEA 5130 CZK
APOSOR32047-1G APOSOR32047-25G APOSOR32047-5G
1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017893
CAS číslo: 22921-76-2