Tisk…
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32045-1G OR32045-5G
APOSOR32045-1GEA 5590 CZK
APOSOR32045-1G APOSOR32045-5G
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00225209
CAS číslo: 3418-21-1