Tisk…
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32039-1G OR32039-5G
APOSOR32039-1GEA 7670 CZK
APOSOR32039-1G APOSOR32039-5G
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide
Vzorec: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
MW: 268,75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172701
CAS číslo: 250714-83-1