Tisk…
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32038-1G OR32038-5G
APOSOR32038-1GEA 7670 CZK
APOSOR32038-1G APOSOR32038-5G
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide
Vzorec: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
MW: 254,72 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172685
CAS číslo: 170655-46-6