Tisk…
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32037-1G OR32037-5G OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA 5130 CZK
APOSOR32037-1G APOSOR32037-5G APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231710
CAS číslo: 117068-07-2