Tisk…
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32020-1G OR32020-5G OR32020-25G
APOSOR32020-1GEA 5130 CZK
APOSOR32020-1G APOSOR32020-5G APOSOR32020-25G
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139511
CAS číslo: 241146-66-7