Tisk…
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 1160 CZK
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 113 °C/ 0,03 kPa
Bod tání: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260493
CAS číslo: 25712-33-8