Tisk…
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,7-DIMETHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 9660 CZK
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143415
CAS číslo: 1913-72-0