Tisk…
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR32000-1G OR32000-5G
APOSOR32000-1GEA 2980 CZK
APOSOR32000-1G APOSOR32000-5G
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020713
CAS číslo: 1008-65-7