Tisk…
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 13860 CZK
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082734
CAS číslo: 34158-72-0