Tisk…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 2570 CZK
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃NSi
Bod tání: 42…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260494
CAS číslo: 190771-22-3