Tisk…
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 1580 CZK
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027074
CAS číslo: 219489-09-5