(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene, [(R)-1-[(R)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl]di-tert-butylphosphine
OR31838-1G
OR31838-250MG
OR31838-5G
APOSOR31838-1GEA
1080
CZK
APOSOR31838-1G
APOSOR31838-250MG
APOSOR31838-5G
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine
Vzorec:
C₃₂H₅₂FeP₂ MW: 554,5500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08543435 CAS číslo: 158923-11-6 |