Tisk…
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318106-1G OR318106-5G
APOSOR318106-1GEA 13060 CZK
APOSOR318106-1G APOSOR318106-5G
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258794
CAS číslo: 133433-62-2