Tisk…
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318103-1G OR318103-10G OR318103-5G
APOSOR318103-1GEA 8200 CZK
APOSOR318103-1G APOSOR318103-10G APOSOR318103-5G
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate 95+%
Ethyl-2-amino-5-propylthiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01922211
CAS číslo: 76575-31-0