Tisk…
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318102-1G OR318102-10G OR318102-5G
APOSOR318102-1GEA 9920 CZK
APOSOR318102-1G APOSOR318102-10G APOSOR318102-5G
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12028044
CAS číslo: 733754-08-0