Tisk…
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzyl alcohol
OR318084-1G OR318084-10G OR318084-5G
APOSOR318084-1GEA 8370 CZK
APOSOR318084-1G APOSOR318084-10G APOSOR318084-5G
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol 90%
[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]methanol
Vzorec: C₈H₉NO₅S
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203102
CAS číslo: 773873-23-7