Tisk…
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
OR318083-10G OR318083-1G OR318083-5G
APOSOR318083-10GEA 12630 CZK
APOSOR318083-10G APOSOR318083-1G APOSOR318083-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090924
CAS číslo: 400877-05-6