Tisk…
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 34390 CZK
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄BrClN₂
Bod tání: 128…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08567949
CAS číslo: 909649-12-3