Tisk…
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro[1,6]naphthyridine
OR318078-1G OR318078-10G OR318078-5G
APOSOR318078-1GEA 4700 CZK
APOSOR318078-1G APOSOR318078-10G APOSOR318078-5G
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
5-Chloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
MW: 164,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646205
CAS číslo: 23616-32-2