Tisk…
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318076-1G OR318076-250MG
APOSOR318076-1GEA 6620 CZK
APOSOR318076-1G APOSOR318076-250MG
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine
Vzorec: C₈H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08567946
CAS číslo: 909649-06-5