Tisk…
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 3710 CZK
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₅N₃O
Bod varu: 80 °C/0,075mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07786279
CAS číslo: 2154-24-7