Tisk…
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR318073-1G OR318073-10G OR318073-5G
APOSOR318073-1GEA 9920 CZK
APOSOR318073-1G APOSOR318073-10G APOSOR318073-5G
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid 95+%
4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Bod tání: 237…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261433
CAS číslo: 515131-35-8