Tisk…
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318072-1G OR318072-5G
APOSOR318072-1GEA 7770 CZK
APOSOR318072-1G APOSOR318072-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01895360
CAS číslo: 55749-90-1