Tisk…
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318071-1G OR318071-5G OR318071-10G
APOSOR318071-1GEA 7340 CZK
APOSOR318071-1G APOSOR318071-5G APOSOR318071-10G
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840325
CAS číslo: 1177314-80-5