Tisk…
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 1080 CZK
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460962
CAS číslo: 181269-69-2