Tisk…
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR318068-1G OR318068-5G
APOSOR318068-1GEA 953 CZK
APOSOR318068-1G APOSOR318068-5G
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055348
CAS číslo: 13275-31-5